ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ultrahochpräzise Turbinen-Durchflussmesser/Transmitter, Avantor®
Masterflex® Turbine Flowmeter with Ultra-High Accuracy, Ryton Housing; 100 mL/min
Catalog # MFLX32714-00
CE Compliant
NIST traceable
undefined
Masterflex® Turbine Flowmeter with Ultra-High Accuracy, Ryton Housing; 100 mL/min
Catalog # MFLX32714-00
CE Compliant
NIST traceable
Specifications
  • Maximale Durchflussrate:
    100 ml/min
  • Min. Durchflussrate:
    13 ml/min
  • Output:
    0 bis 5 VDC
  • Genauigkeit:
    ±0,5% des Messbereichs
  • Display type:
    3,5-stellige LCD-Anzeige, 0.875"H
  • Bezeichnung:
    Turbinenmessgerät für hohe Genauigkeit, Ryton 13 bis 100 ml/min
  • Max. Betriebstemperatur:
    50 °C (122 °F)
  • Höhe:
    15862"
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,2% full-scale
  • Garantie:
    1 year
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Ryton
Specifications
About this item
Bietet eine Genauigkeit von ±0,5% des Skalenendwerts in einem kompakten Inline-Flüssigkeitsdurchflussmesser.
  • Hält bis zu 500 psi stand
  • Zeigt gleichzeitig die Durchflussrate an
  • Test 02a_BulletPoint
Wählen Sie zwischen der wirtschaftlichen Ryton®-Konstruktion oder robustem Messing, um einem Druck von bis zu 500 psi standzuhalten. Durchflussmesser zeigen gleichzeitig Durchflussrate an und bieten außerdem einen Signalausgang zur Datenprotokollierung oder Steuerung. Versorgen Sie Ihre Durchflussmesser mit optionalen AC-Adapter-Kits mit Signalkabeln, die separat erhältlich sind.
Test 03a_BodyText
Test 04a_BodyText
Delivery: Inklusive auf nIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat.
Delivery: Test 11a_Delivery
  • Maximale Durchflussrate:
    100 ml/min
  • Min. Durchflussrate:
    13 ml/min
  • Output:
    0 bis 5 VDC
  • Genauigkeit:
    ±0,5% des Messbereichs
  • Display type:
    3,5-stellige LCD-Anzeige, 0.875"H
  • Bezeichnung:
    Turbinenmessgerät für hohe Genauigkeit, Ryton 13 bis 100 ml/min
  • Environmentally Preferable:
  • Max. Betriebstemperatur:
    50 °C (122 °F)
  • Höhe:
    15862"
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,2% full-scale
  • Garantie:
    1 year
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Ryton