To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:2,44 mm (0.095")
- Schlauch Innen-Ø:0,64 mm (0,025")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Tygon Verl.-Schlauch aus platingehärtetem Silikon, 0,64mm ID, 50 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:FDA
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:50 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:22
Specifications
About this item
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager-die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Hinweis: Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Schlauch Außen-Ø:2,44 mm (0.095")
- Schlauch Innen-Ø:0,64 mm (0,025")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Tygon Verl.-Schlauch aus platingehärtetem Silikon, 0,64mm ID, 50 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:FDA
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:50 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:22