ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Druckluftbetriebener Antrieb mit variabler Geschwindigkeit und Easy-Load® ATEX-Pumpenkopf, 100 bis 650 U/min
Artikelnr. MFLX77980-10
CE Compliant
undefined
Masterflex® I/P® Druckluftbetriebener Antrieb mit variabler Geschwindigkeit und Easy-Load® ATEX-Pumpenkopf, 100 bis 650 U/min
Artikelnr. MFLX77980-10
CE Compliant
Spezifikationen
  • Maximale Durchflussrate:
    8000 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±10 %
  • Steuertyp:
    Druckluftbetrieben mit variabler Drehzahl
  • Min. flow rate:
    1200 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    I/P
  • Bezeichnung:
    I/P ATEX Zone 2 Druckluftbetriebenes Pumpensystem, 100-650 U/min.
  • Höhe:
    22,86 cm
  • Länge:
    33,35 cm
  • Seq:
    02
  • Modell:
    77980-10
  • Duty cycle:
    Kontinuierlich
  • Drive IP rating:
    IP 34
  • Min. RPM:
    100 U/min
  • Open-head sensor:
    Nein
  • Tubing sizes accepted:
    I/P® 26, 73, 82
  • Washdown capable:
    Nein
  • Rohr:
    06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
  • Antrieb:
    07589-30 (I/P® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl)
  • Anzahl der Rollen:
    3
  • Garantie:
    2 Jahre
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    77602-80 (I/P® Easy-Load® ATEX-Kopf)
  • Breite:
    21,59 cm
  • Gehäusematerial:
    Painted steel
  • Max. RPM:
    650 rpm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Sicheres Pumpen in gefährlichen
Umgebungen.
  • Durchflussrate 0.6 bis 13 LPM I/P-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Passen Sie die Motorgeschwindigkeit einfach mit dem mitgelieferten Regler an
  • Müheloser Anschluss an Ihre vorhandene Luftversorgung oder Ihren Kompressor
  • Der luftbetriebene 3/4-PS-Motor startet sanft, läuft kühl und erfordert wenig Wartung
  • ATEX Zone 2 Zulassung; bewertet nach EXII 3 G c IIC T6; NEC Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D, T6
Verwenden Sie dieses Druckluftsystem mit variabler Geschwindigkeit, wenn die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, erden Sie das Gerät sorgfältig, um es vor statischer Elektrizität zu schützen.
  • Maximale Durchflussrate:
    8000 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±10 %
  • Steuertyp:
    Druckluftbetrieben mit variabler Drehzahl
  • Min. flow rate:
    1200 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    I/P
  • Bezeichnung:
    I/P ATEX Zone 2 Druckluftbetriebenes Pumpensystem, 100-650 U/min.
  • Höhe:
    22,86 cm
  • Länge:
    33,35 cm
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    77980-10
  • Duty cycle:
    Kontinuierlich
  • Drive IP rating:
    IP 34
  • Min. RPM:
    100 U/min
  • Open-head sensor:
    Nein
  • Tubing sizes accepted:
    I/P® 26, 73, 82
  • Washdown capable:
    Nein
  • Rohr:
    06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
  • Antrieb:
    07589-30 (I/P® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl)
  • Anzahl der Rollen:
    3
  • Garantie:
    2 Jahre
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    77602-80 (I/P® Easy-Load® ATEX-Kopf)
  • Breite:
    21,59 cm
  • Gehäusematerial:
    Painted steel
  • Max. RPM:
    650 rpm