Hand-operated siphon/lift drum pump, 16 strokes/gallon
Catalog # MFLX06437-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Bezeichnung:Handbetriebene Siphon/Hebefasspumpe, 16 Hübe/Gallone
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:PVC body and hose; Hypalon® valves and seals; LDPE tube
- Inlet connection:2" IPS
- Tube ext.Ø, outlet:1,25"
- Tube length, inlet:18"
- Tube length, outlet:18"
- Garantie:1 Month
- VE:1
Specifications
About this item
Ideal für die meisten Säure/Base- oder Ionensalz-Anwendungen.
- Ausgestattet mit einem 2"-IPS-Spundadapter zum Pumpen von Reinigungsmitteln, Wasser, verdünnten Alkalien oder Wachsen aus Fässern
- Schneiden Sie den Einlassschlauch auf Ihren Behälter zu
Diese handbetriebene Fasspumpe aus Kunststoff ist ideal zum Abpumpen von Reinigungsmitteln, Wasser, verdünnten Alkalien oder Wachsen aus Fässern. Sie besteht aus einem PVC-Gehäuse und -Schlauch, Hypalon-Ventilen und -Dichtungen sowie einem LDPE-Rohr. Diese Pumpe bietet 16 Hübe/Gallone (5 Hübe/Liter).
- Bezeichnung:Handbetriebene Siphon/Hebefasspumpe, 16 Hübe/Gallone
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:PVC body and hose; Hypalon® valves and seals; LDPE tube
- Inlet connection:2" IPS
- Tube ext.Ø, outlet:1,25"
- Tube length, inlet:18"
- Tube length, outlet:18"
- Garantie:1 Month
- VE:1