ContactUsLinkComponent
Masterflex® Schlauchadapter, Sanitärklemme auf Innengewinde, gerade, Avantor®
Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Hygieneklemme auf Gewinde, 3/4" Mini x 1/2" NPT(F)
Catalog # MFLX31200-13
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Hygieneklemme auf Gewinde, 3/4" Mini x 1/2" NPT(F)
Catalog # MFLX31200-13
CE certificate
Specifications
  • Verbindungstyp:
    Hygienisch x NPT(F)
  • Flow pattern:
    Straight
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    ¾"
  • Thread size NPT(F) (port 2):
    ½"
  • Bezeichnung:
    Schlauchadapter; Polypropylen (PP), 3/4" mini auf 1/2" NPT (F)
  • Seq:
    04
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Polypropylen
  • Sanitary gasket size:
    ¾"
Specifications
About this item
Zum Einhalten von Hygienebedingungen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Erfüllen die USP-Klasse VI für den pharmazeutischen Gebrauch und die FDA-, USDA- und 3A-Standards für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Alle Fittings sind mit Tri-Clamp®-Verbindungen kompatibel
  • Hervorragende chemische Beständigkeit; geringe Auslaugbarkeit
  • Verbindungstyp: 3/4" mini auf 1/2" NPT(F)
Diese Ausstattung ist ideal zur Verwendung mit den Masterflex L/S Schlauchpumpen.
  • Verbindungstyp:
    Hygienisch x NPT(F)
  • Flow pattern:
    Straight
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    ¾"
  • Thread size NPT(F) (port 2):
    ½"
  • Bezeichnung:
    Schlauchadapter; Polypropylen (PP), 3/4" mini auf 1/2" NPT (F)
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Polypropylen
  • Sanitary gasket size:
    ¾"