Masterflex® L/S® Mehrkanal Kassetten-Pumpenkopf für Mircorbore- und Präzisionsschläuche, 8-Kanal, 4 Rollen
Catalog # MFLX07519-06
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Specifications
- Maximale Durchflussrate:5600 ml/min
- Anzahl der Kanäle:8
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Mehrkanal Kassetten-Pumpenkopf für Mircorbore- und Präzisionsschläuche, 8-Kanal, 4 Rollen
- Höhe:102 mm
- Länge:14,6 mm
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:1400 ml/min
- Max. no. of cartridges (large):4
- Max. no. of cartridges (small):8
- Min. flow rate per channel:0.005 ml/min
- Occlusion:Verstellbar Tangential
- Open-head sensor:Nein
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Mit Stopp oder Manuell
- Tubing sizes accepted:Zwei-Stopp-Microbore, L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Rollen:4
- Breite:111 mm
- Gehäusematerial:PSF
- Rotor material:Edelstahl
Specifications
About this item
Synchroner, mehrkanaliger Fluss aus bis zu 8 Kanälen.
- Kassetten können für einen schnellen Schlauchwechsel ein- und ausrasten—Pumpenkopf muss nicht vom Antrieb entfernt werden
- Installieren Sie Pumpenköpfe mit 1 bis 8 Schläuchen
- Mischen Sie große und kleine Kassetten—eine große Kassette belegt den gleichen Platz wie zwei Kleine
- Flussrate 0,047 bis 1400 ml/min mit Microbore- oder L/S-Schlauch—Flussrate hängt von Drehzahl, Kassette und Schlauchgröße ab
- Erlaubt 1 bis 8 kleine oder 1 bis 4 große Kassetten
- Antriebe müssen mindestens 1⁄10 PS und maximal 600 U/min leisten
- Konstruktion mit Edelstahlrotor und -lager und Polysulfon-Enden
Jedes Pumpenkopfsystem besteht aus einem robusten Pumpenkopf und zwei Größen von Snap-In-Schlauchkartuschen, jede mit individuell anpassbaren Okklusionseinstellungen (Kassetten müssen separat bestellt werden). Das keilförmige Design der Okklusions bietet eine genaue und ausgewogenere Kontrolle der Flusses. Zur Verwendung mit kleinen Kassetten 07519-80 in großen Kassetten 07519-70 geeignet.
Delivery: Inklusive Inbusschlüssel.
- Maximale Durchflussrate:5600 ml/min
- Anzahl der Kanäle:8
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Mehrkanal Kassetten-Pumpenkopf für Mircorbore- und Präzisionsschläuche, 8-Kanal, 4 Rollen
- Höhe:102 mm
- Länge:14,6 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:1400 ml/min
- Max. no. of cartridges (large):4
- Max. no. of cartridges (small):8
- Min. flow rate per channel:0.005 ml/min
- Occlusion:Verstellbar Tangential
- Open-head sensor:Nein
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Mit Stopp oder Manuell
- Tubing sizes accepted:Zwei-Stopp-Microbore, L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Rollen:4
- Breite:111 mm
- Gehäusematerial:PSF
- Rotor material:Edelstahl