Masterflex® Dosierspitzen, Polypropylen, Avantor®
Dosierspitze aus Polypropylen mit Luer-Lock für Schläuche mit 1/16“ und 1/8“ ID., Female Luer to Barb, Polypropylene, Straight
MFLX78226-62
Mit nur einem Dreh befestigen!
- Aus haltbarem Polypropylen hergestellt
- Flexiblen Schlauch einfach an Schlauchnippel anschließen
Diese Luer-Fittings eignen sich ideal für eine Vielzahl an kritischen Anwendungen, einschließlich Spritzenanschlüssen oder flexiblen Schläuchen mit kleinem Durchmesser.
- Verbindungstyp:Female Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Dosierspitze aus Polypropylen mit Luer-Lock für Schläuche mit 1/16“ und 1/8“ ID.
- Seq:01
- Fitting material:Polypropylene