Mikrovolumen-Spektralphotometer, NanoDrop™ Lite Plus
Supplier: THERMO NANODROP
Certificates
About this item
NanoDrop™ Lite ist ein platzsparendes Standalone-Spektralphotometer für hochpräzise Messungen der Konzentration von DNA, RNA und Proteinen im Mikrovolumen-Bereich.
- Äußerst kompaktes Gerät mit integrierter Steuerung und Software – Kein Computer erforderlich
- Optional anschließbarer Etikettendrucker für Proben und Laborunterlagen
- Intuitive Bediensoftware zur Konzentrationsbestimmung
- Geringster Platzbedarf durch Integration der Steuereinheit
Das NanoDrop™ Lite Plus-Spektralphotometer eignet sich für jedes Labor, in dem viel Wert auf hochpräzise Messungen gelegt wird. Dank der bewährten und patentierten NanoDrop™ Mikrovolumen-Technologie können aufgereinigte DNA-, RNA- und Proteinkonzentrationen bis zu einem Wert von 30 Abs gemessen werden, ganz ohne fehleranfällige Verdünnungen. Zusätzlich werden im NanoDrop™ Lite Plus die kritischen A260/A280- und A260/A230-Reinheitskoeffizienten automatisch berechnet.
Specifications
- Catalog No:
- 732-3877
- 732-3876
- Lichtquelle:
- Xenon flash lamp
- Xenon flash lamp
- Extinktionsbereich:
- 0,04 - 30 A
- 0,04 - 30 A
- Absorptionsgenauigkeit:
- 3% at 0,97 A
- 3% at 0,97 A
- Probengröße:
- 1 µl
- 1 µl
- Wellenlängenbereich:
- 230, 260, 280 nm
- 230, 260, 280 nm
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together