VWR®, Einsätze für Gewindefläschchen ND13
Product Details & Documents
ND13-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse mit flachem Boden. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
- Hochleistungskappen/-septen
- Gut mit Handschuhen greifbar
- Schneller Zusammenbau
ND13-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Fläschchen sind in brauner oder klarer Ausführung mit flachem Boden erhältlich, um die Kompatibilität mit Einsätzen zu gewährleisten. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht eine langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).
Documents
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:6×40 mm
- Kapazität:0,30 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Micro-insert, 15 mm top, metal spring required
- Material:Borosilicate glass 5.1
- Seq:01
- Boden:Conical bottom