Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe
Catalog # BOHLR1110-32
Supplier: Bohlender
Specifications
- Bezeichnung:B.safe Tischdurchführung für Waste Pipes
- Länge:127 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Integration von b.safe System Caps und b.safe Trichtern in Laborabzügen oder auf Arbeitstischen. b.safe Waste Pipes leitet flüssige Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister ein.
- Aus ableitfähigem PE-EX
- Chemikalienbeständigkeit: ++ sehr gut
- Temperaturbeständigkeit: von −50 bis 80 °C Leitfähigkeit: 1,000 kOhm
- Anschluss 1: GL 45 Außengewinde
- Anschluss 2: 32 mm Ext.Ø
Geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm und Bohrungs-Ø 35 mm, einfache Fixierung mit selbstklebender, silikonfreier Dichtscheibe und Kontermutter. Anschluss Oberseite: Außengewinde GL45 zur Montage entweder eines b.safe Trichters mit Schraubkappe GL45 oder einer b.safe System Cap GL45. Anschluss Unterseite: Ext. Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Schlauchanschlüssen, bei Bedarf kürzbar.