USB-Kamera, Moticam® S20
Artikelnr. MOTI1100600101401
Lieferant: MOTIC
Spezifikationen
- Auflösung:20 MP
- Sensortyp:sCMOS
- Sensorgröße:1"
- Bezeichnung:Moticam S20
- Bildrate:5472x3648 @ 18 fps, 2736x1824 @ 50 fps (max.)
- Unterstütztes Betriebssystem:Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux or higher
- Objektivfassung:C-mount
- Geräteunterstützung:TWAIN, SDK and DirectShow Driver
- Schnittstellen:USB 3.1
- Software:Motic Images Plus 3.0 for Windows, OSX and Linux
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Hochwertige sCMOS-USB-Kamera Moticam S20 für ein ultimatives Bildgebungsergebnis in der Mikroskopie.
- Schnelle Bildraten
- sCMOS-Sensoren
- Hintergrundbeleuchtete-Sensortechnologie
- USB 3.1-Schnittstelle
- Motic Images Plus 3.0-Software
Maximale Details - Wenn es um die maximale Auflösung für Ansicht oder Druck geht, wenn Ihnen die Auflösung der Ansicht oder des Druckes grundsätzlich wichtig ist, die Moticam S20 ist Ihre Lösung.
Ordering information: Separat erhältlich – C-Mount-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, kann in der selben Marke wie Ihr Mikroskop, kompatibel mit Ihrem Mikroskopmodell und passend für die Größe des Chips Ihrer Moticam erworben werden.
Delivery: Inklusive CS-Ring-Adapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungsplatte, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux.
Caution: Minimale Computeranforderungen: 2 GHz dualcore; RAM-Speicher 2 GB; Videospeicher min. 512 MB.