Natriumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Catalog # 31631.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact):0,03992 - 0,04008 mol/l
- NIST rückführbar:Bestätigt
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548