AuftragsverfolgungKontakt
Geldokumentationssysteme, E-BOX CX5 TS | Avantor
Geldokumentationssysteme, E-BOX CX5 TS
E-BOX CX5 TS Edge ohne UV-Tisch
Artikelnr. 733-2832
Anbieter:   Vilber Lourmat
Geldokumentationssysteme, E-BOX CX5 TS
Artikelnr. 733-2832
Anbieter:  Vilber Lourmat
Geldokumentationssysteme, E-BOX CX5 TS
Geldokumentationssysteme, E-BOX CX5 TS
E-BOX CX5 TS Edge ohne UV-Tisch
Preis
7 880,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Das Geldokumentationssystem E-Box CX5 TS ist ein hochmodernes, vollständig automatisiertes und trotzdem kompaktes System mit innovativen Features und herausragender Technik. Mit nur einem Klick erlaubt es die Aufnahme von Bildern in höchster Qualität ('One-Button-Imaging').
  • Einfachste Bedienung
  • 'Stand-alone' Geldokumentationssystem mit 12.4 " 'Multi-Touch'-Display
  • 'Scientific-Grade' Geldok-Kamera mit 5 MP Auflösung und 6× Zoom-Objektiv
  • Robuste und lichtdichte Vollmetall-Dunkelkammer
Dank ihrer 'Scientific Grade' Geldok-Kamera mit 5 MP Auflösung und einem lichtstarken 6× Zoom-Objektiv erreicht die E-Box™ CX5 TS eine bisher nie dagewesene Sensitivität - und das auf einer Aufnahmefläche von bis zu 21×26 cm. Das riesige, brillante 12,4"-Display besteht aus bruchsicherem 'Magster'-Glas. Die Vollmetall-Dunkelkammer ist in gewohnt hoher Qualität verarbeitet, robust und absolut lichtdicht.
Bestellinformation: Supplied without UV table for customized configuration with UV pads.
Lieferumfang: Für weitere Informationen über die verfügbaren Optionen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Avantor-Ansprechpartner.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    E-BOX CX5 TS Edge ohne UV-Tisch
Complementary Products
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Modell
    Wellenlänge
    Filtergröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VILB280126141
    Super-Bright UV-Pad Edge 26LMX
    312/365 nm
    210×260 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    - 1 670,00 €
  • 733-2834
    Super-Bright UV-Pad Edge 26MX
    312 nm
    210×260 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    - 1 810,00 €
  • VILB280120181
    Skylight-Pad Edge 20 WL
    470 nm
    200×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 203,00 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-2833
    Power cord with EU plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6,20 €