Spezifikationen
- Ext.Ø:(Bottom) 32 mm
- Bezeichnung:Starter set Multiport II for waste pipes
- Länge:260 mm
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Sammelanschluss für bis zu zwei HPLC-Anlagen, der direkt in Laborabzüge oder Arbeitstische integriert werden kann. Mit b.safe Waste Pipes leiten Sie flüssige Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister weiter.
- Aus ableitfähigem PE-EX
- Geringe Installationshöhe
- Kann nach Bedarf gekürzt werden
Geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm und Bohrungs-Ø 35 mm, einfache Fixierung durch Kontermutter. Geringe Aufbauhöhe durch seitliche Anschlüsse, alle Gewinde schräg angesetzt für zusätzliches Gefälle und Anschluss von Schläuchen ohne Abknicken. Anschlüsse Oberseite: 4 Kapillaranschlüsse (Innengewinde UNF ¹/₄“) inklusive b.safe Fittings zum Anschluss von Kapillaren mit ext. Ø 1, ⁶/₂, ²/₃, 2 mm, 2 Schlauchanschlüssen (Innengewinde NPT ¹/₈") inklusive b.safe Oliven für int. Ø Schlauch 6,5 to 8 mm. Anschluss Unterseite: Ext. Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Schlauchanschlüssen, bei Bedarf kürzbar.