ContactUsLinkComponent
Lasermikrodissektionssystem (LMD)
Lasermikrodissektionssystem (LMD)
Catalog # 630-3398
Supplier:  LEICA MICROSYSTEMS
undefined
Lasermikrodissektionssystem (LMD)
Catalog # 630-3398
Supplier:  LEICA MICROSYSTEMS
Specifications
  • Modell:
    LMD6
  • Wellenlänge:
    355 nm
  • Bezeichnung:
    Laser-Mikrodissektionssystem
  • Seq:
    02
  • VE:
    1 SET
  • Typ:
    Diodengepumpt, Festkörper
Specifications
About this item
Wir bewegen den Laser, nicht die Probe. Und wir nutzen die Schwerkraft zur Entnahme. LMD-Systeme liefern perfekt geschnittene, kontaminationsfreie und analysebereite Dissektate.
  • Einzigartiges, lasergeführtes Dissektionsverfahren zum Sammeln von Dissektaten durch Schwerkraft – berührungs- und kontaminationsfrei
  • Hochpräzise Optik zum Lenken des Laserstrahls entlang der gewünschten Schnittlinie, wodurch saubere Schnitte kontaminationsfreier Isolate entstehen
  • LMD SmartCut-Objektive, die speziell für das LMD-System hergestellt wurden
  • Sparen Sie bei Verbrauchsmaterialien, da das Leica LMD Standard-PCR-Röhrchen zum Erfassen isolierter Proben verwendet – mit diesem System sind Sie nicht an teure Verbrauchsmaterialien gebunden
Mithilfe der Lasermikrodissektion (LMD, auch bekannt als Laser Capture Microdissection oder LCM) können Benutzer bestimmte einzelne Zellen oder ganze Gewebebereiche isolieren. Mithilfe eines einzigartigen Laserdesigns und dynamischer Software können Benutzer mit Leica LMD-Systemen problemlos Bereiche von Interesse (ROI) von ganzen Gewebebereichen bis hin zu einzelnen Zellen oder sogar subzellulären Strukturen wie Chromosomen isolieren.
LMD wird typischerweise in der Genomik (DNA), Transkriptomik (mRNA, miRNA), Proteomik, Metabolomik und sogar in der Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) verwendet. Forscher in den Bereichen Neurologie, Krebsforschung, Pflanzenanalyse, Forensik oder Klimaforschung verlassen sich auf diese Methode. Darüber hinaus ist LMD ein perfektes Werkzeug für die Lebendzellkultur (LCC), zum Klonen und Rekultivieren, zur Manipulation oder für nachgelagerte Analysen.
Certifications: CE und CAS.
Ordering information: LMD-Objektträger sind ebenfalls erhältlich; wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Avantor-Vertreter. Für weitere Informationen zu LMD und wie wir bei der Probenvorbereitung für nachfolgende Genom- und Proteomanalysen helfen können, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Avantor-Vertreter.
Delivery: Leica Laser Microdissection (LMD6) Systempaket beinhaltet DM6 aufrechtes Mikroskop mit motorisiertem Z, CTR6 LED, motorisiertem Objektivrevolver mit 7 Positionen, eingelassenem Kondensor, S28-Kondensorkopf (0,55 N.A., 28 mm Arbeitsabstand), motorisierter Objekttisch, Basic XYZ-Modul LX, Smart Move zur Steuerung des motorisierten Objekttisches, Objektive (UVI 2,5×/0,07 N.A. Mikrodissektion, UVI 5×/0,12 N.A. Mikrodissektion, HC PL FLUOTAR 10×/0,32 N.A. und HCX PL FL L 20x/0,40 N.A. mit Korrekturkragen), Patho-Diffusorplatte für 1,25-5× Objekt, Wacom Cintiq 22HD Pen Display, LMD CC7000 Kamera 11541544, C-Mount HC 0,55×, Tubusadapter inklusive einem Dokumentationsanschluss. Der Kauf des LMD-Pakets beinhaltet Installation und Schulung.
Incubator
Product Information