ContactUsLinkComponent
Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe Multiport IV
Artikelnr. BOHLR1125-04
Lieferant:  Bohlender
undefined
Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe Multiport IV
Artikelnr. BOHLR1125-04
Lieferant:  Bohlender
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 45 (Außengewinde, oben), GL 25 (Außengewinde, unten)
  • Länge:
    100 mm
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Anschluss zum Sammeln von flüssigen Abfällen aus bis zu 4 HPLC-Anlagen. Kann direkt in Laborabzüge oder Arbeitstische integriert werden. b.safe Waste Pipes leiten flüssige Lösemittelabfälle direkt in angeschlossene Kanister weiter.
  • Die b.safe Tischdurchführung Multiport ist ein kompakter Sammelanschluss für zwei oder bis zu vier HPLC-Anlagen
  • Alle Anschlüsse sind seitlich angeordnet
  • Die schräge Ansetzung des Anschlussgewindes verbessert den Abfluss und Rückstau wird vermieden.
Aus ableitfähigem PE-EX, geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm, einfache Fixierung durch eine Kontermutter. Geringe Aufbauhöhe durch seitliche Anschlüsse, schräg angesetzt für zusätzliches Gefälle und Anschluss von Schläuchen ohne Abknicken.
Anschlüsse Oberseite: 2×2 Kapillaranschlüsse (UNF-Gewinde ¼ Zoll") zum Anschluss von Kapillaren mit b.safe Fittings, 2×1 Schlauchanschluss (NPT-Gewinde ¹/₈") für Schlaucholiven. Anschluss Unterseite: Außengewinde GL 25 zur direkten Verbindung mit flexiblen b.safe Waste Tubes.
Ordering information: Fittings und Schlaucholiven sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bore adapter
Produktinformationen