ContactUsLinkComponent
Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe Multiport IV
Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe Multiport IV
Catalog # BOHLR1127-04
Supplier:  Bohlender
undefined
Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe Multiport IV
Catalog # BOHLR1127-04
Supplier:  Bohlender
Specifications
  • Länge:
    105 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Sammelanschluss für bis zu vier HPLC-Anlagen, der direkt in Laborabzüge oder Arbeitstische integriert werden kann. Mit b.safe Waste Pipes leiten Sie flüssige Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister weiter.
  • Flüssige Lösemittelabfälle können von der HPLC direkt in einen angeschlossenen Sammelkanister eingeleitet werden
  • Die Verbindung der einzelnen Rohre mit dem Fitting erfolgt durch einfaches Einstecken in die Überwurfmutter am Fitting.
  • Die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Verbindungsstücke, Rohrbögen und Winkelverbinder erlauben unterschiedlichste Kombinationen.
Aus ableitfähigem PE-EX, geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm, einfache Fixierung durch eine Kontermutter. Geringe Aufbauhöhe durch seitliche Anschlüsse, alle Gewinde schräg angesetzt für zusätzliches Gefälle und Anschluss von Schläuchen ohne Abknicken. Anschlüsse Oberseite: 4x2 Kapillaranschlüsse (Innengewinde UNF ¹/₄") zum Anschluss von Kapillaren mit b.safe Fittings, 4x1 Schlauchanschluss (Innengewinde NPT ¹/₈") für Schlaucholiven. Anschlüsse Unterseite: Außen-Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Pipe Connections.
Ordering information: Fittings und Schlaucholiven sind nicht im Lieferumfang enthalten.