Face shield visor, 701.00
Interchangeable visor, Anti-fog, Acetat
Artikelnr. UNVT2200014
Anbieter: UNIVET
Springe zu:
Product Details & Documents
The 701.00 face shield provides protection while ensuring comfort with a soft latex-free sponge on the forehead.
- Anti-fog acetate visor
- Soft latex-free sponge on the forehead
- Adjustable elastic head band
- Visor inclines up to 90°
- Interchangeable visor
- Face shield suitable for use in combination with prescription glasses and protective masks
The thermo-formed acetate screen maximizes vision due to anti-fog characteristics. The visor can be tilted up to an angle of 90 degrees, and is easily replaceable. The 701.00 visor is compatible with respiratory protective masks and corrective goggles.
Spezifikationen
- Typ:Anti-fog
- Bezeichnung:Interchangeable visor
- Material:Acetat
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.