AuftragsverfolgungKontakt
Grade 520 a filter papers for technical use, Whatman™ | Avantor
Grade 520 a filter papers for technical use, Whatman™
520 a, 580×580 mm
Artikelnr. 515-8033
Grade 520 a filter papers for technical use, Whatman™
Artikelnr. 515-8033
Grade 520 a filter papers for technical use, Whatman™
Grade 520 a filter papers for technical use, Whatman™
520 a, 580×580 mm
Preis
684,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
A thin paper with great wet strength and a very high flow rate. Frequently used in technical applications such as the filtration of viscous liquids and emulsions (e.g., sweetened juices, spirits and syrups, resin solutions, oils, or plant extracts).
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Available prepleated as Grade 520 a ½.
Spezifikationen
  • Sorte:
    520 a
  • Größe:
    580×580 mm
  • Cat. No.:
    515-8033
  • Filtriergeschwindigkeit:
    17,5 s (Herzberg)
  • Partikelretention:
    15 - 18 µm
  • Stärke:
    300 µm
  • Gewicht:
    90 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.