ContactUsLinkComponent
Grade 0965 filter papers for technical use, Whatman™
Artikelnr. WHAT10340810
undefined
Grade 0965 filter papers for technical use, Whatman™
Artikelnr. WHAT10340810
Spezifikationen
  • Sorte:
    0965
  • Partikelretention:
    100 µm
  • Seq:
    10
  • Größe:
    110 mm
  • Stärke:
    250 µm
  • Gewicht:
    30 g/m²
  • Filtriergeschwindigkeit:
    -
  • VE:
    100
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Coarse filter mat with high wet strength.