- Messbereich:–30...70 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:32000 values (T)
- Schnittstelle:USB
- Schutzart:IP 65
- Bezeichnung:Einweg-Datenlogger, Temperatur, Alarmreinstellung 15...25 °C
- Seq:03
- B×T×H:93×47×8 mm
- Modell:Einweg-Datenlogger, Temperatur
- Shelf life:2 years
- Batterien:CR2450 Lithium-Metall-Knopfzelle
- Sensor:Umgebungslichtsensor
- Gewicht:30 g
- Genauigkeit:±0,3 °C (−20...+40 °C) ±0,5 °C (andere)
- VE:20
Vorprogrammiert. Hervorragender Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Logger für die Einmalanwendung, zur verlässlichen Kühlkettenüberwachung. Integrierter USB-Anschluss und integrierte Software zur Erstellung von PDF- und CSV-Dateien.
- Vorprogrammiert
- Intelligentes Design, intuitive Bedienung
- Wasserdichte und lebensmittelechte Verpackung
- Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
- Detaillierter PDF- und CSV-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
- Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
- Verlängerte Haltbarkeit von zwei Jahren
tempmate.®-S2 Logger sind speziell für die Temperatur und/oder Feuchteüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Dank seiner Vorprogrammierung ist der tempmate.®-S2 sofort für die Überwachung Ihrer temperaturempfindlichen Konsignation einsatzbereit. tempmate.®-S1 Logger ohne speziell für die Temperaturüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Die optionale tempbase.®2 Software für Datenmanagement und Neuprogrammierung steht als kostenloser Download zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.