AuftragsverfolgungKontakt
Corning® Trypsin | Avantor
Corning® Trypsin
100 ml, 6
Artikelnr. MDTC25-054-CI
Anbieter:   Corning
Corning® Trypsin
Artikelnr. MDTC25-054-CI
Anbieter:  Corning
CAS Nummer:  
Corning® Trypsin
Corning® Trypsin
100 ml, 6
CAS Nummer:  
Preis
210,32 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Trypsin is used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging
  • Trypsin 10X 2,5% Trypsin in HBSS without calcium, magnesium, and phenol red Porcine Parvovirus Tested
Divalent cations such as calcium and magnesium, which are often present in the cell culture environment, inhibit this action. EDTA sequesters these ions and thus enhances the efficacy of trypsin.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    6
  • Pk Info:
    100 ml
  • Zusammensetzung:
    Trypsin 10X, 2,5% Trypsin in HBSS without Calcium, Magnesium, and Phenol Red
  • Cat. No.:
    MDTC25-054-CI
  • Enzymname:
    Trypsin
  • Lagerbedingungen:
    Frozen
  • Shipping conditions:
    Frozen
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.