AuftragsverfolgungKontakt
Scissors, Sauro, Rubis® | Avantor
Scissors, Sauro, Rubis®
Straight, sharp/sharp, 110 mm, 0,4 mm
Artikelnr. 233-0225
Anbieter:   OUTILS RUBIS
Scissors, Sauro, Rubis®
Artikelnr. 233-0225
Anbieter:  OUTILS RUBIS
Scissors, Sauro, Rubis®
Scissors, Sauro, Rubis®
Straight, sharp/sharp, 110 mm, 0,4 mm
Preis
42,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro scissors with wider and longer steel profile to ensure better strength when cutting hard tissues.
  • Produced from hardened stainless steel AISI420
  • Highly resistant against acids and alkaline
  • With ergonomically designed Rubis Twist® grips
  • No Medical Device (MD) product
Made in Switzerland to the highest quality standards. Rubis products are the result of traditional craftsmanship, strict throughput controls and a finishing process under the magnifying glass. No tool leaves the factory without having passed the strict quality controls. Neither scratches nor inaccuracies in material or surface are permitted.
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight, sharp/sharp
  • Länge:
    110 mm
  • Spitzengröße:
    0,4 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.