Über diesen Artikel
Sauberes und steriles Ärmel-/Handschuhsystem, Nitrilärmel durch einen Kanalring und O-Ring an einem beidhändigen Polychloropren-Handschuh (BioClean S-BFAP) befestigt.
- Ärmel und Handschuh getestet nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Chemotherapeutika
- Ultra-saubere Oberfläche gewährleistet Produktschutz
- Ärmel 100% geprüft und auf Luftdichtheit getestet (vor dem Guillotinieren)
- Ärmel geeignet für Autoklavieren
- Gammabestrahlt (Sterility Assurance Level (SAL) von 10⁻⁶)
- Ärmel kann mit VHP oder IPA desinfiziert werden
- Passt für Anschlussgröße 8"/203 mm
Kompatibel mit Reinräumen ISO-Klasse 4 und der EU GMP-Stufe A.
* Länge des kompletten Systems (Handschuh + Ärmel)
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Getestet nach Permeationsstandard ASTM D6978-05 für zytotoxische Arzneimittel
.
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.
Spezifikationen
- Catalog No:
- NITRGSG10NITXLMA
- Modell:
- GSG
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:
- Ohne Latex
- Reinraumklasse:
- 10/ISO 4; EU GMP (A)
- Material:
- Nitril
- Oberfläche:
- Strukturiert
- Stulpenart:
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Stärke - Stulpe:
- 0,07 mm
- Fingerdicke:
- 0,12 mm
- Stärke - Handfläche:
- 0,10 mm
- EN Standard:
- EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421