HPLC-Säulen, PFAS Delay, NUCLEODUR®
MANA760673.20
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:2,00 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:110 Å
- Max. Druck:600 bar
- Länge:50 mm
- Shipping conditions:Eluent in HPLC-Säulen
Acetonitril – Wasser - Endcapped:Ja
- pH-Bereich:1,0 - 9,0
- Surface area:340 m²/g
- Temperaturlimit:60 °C
40 °C (phosphate buffer) - Anwendung:PFAS-Verbindungen
- Lagerung:RT
- Säulenmaterial:Edelstahl
- VE:1
NUCLEODUR PFAS Delay-Säulen fangen systembedingte PFAS-Verunreinigungen ab und verzögern sie daher, wodurch eine Spurenanalyse von PFAS in Ihren Proben gewährleistet wird. Die Umkehrphase NUCLEODUR PFAS Delay ist hydrophob mit ausgeprägter polarer Selektivität für spezielle PFAS-Analysen. Die Eignung für PFAS-Analysen wird durch qualifizierte Chargenanalysen sichergestellt.
- Hochreines, sphärisches Kieselgel
- Polare Selektivität
- Spezielle PFAS-Analyse
- Geringe Blutungseigenschaften
Diese HPLC-Phase besteht aus hochreinem NUCLEODUR HPLC-Kieselgel und ist umfassend mit Endkappen versehen. Aufgrund der geringen Blutungseigenschaften eignen sich diese Säulen für hochempfindliche LC/MS-Analysen.
: Lieferung mit Testchromatogramm, Gebrauchsanweisung und Chargenprüfzertifikat.