Scheibenfilter, HEPA-VENT, Whatman™
Catalog # 515-0113
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Specifications
- Ø:50 mm
- Filterfläche:16 cm²
- Typ:Hepa-Vent™-Scheibe mit abgestuften Schlauchnippeln von 1/4 bis 3/8"
- Seq:01
- Gehäusetyp:Hepa-Vent™ disc
- Ein-/Auslass:1/4 bis 3/8" gestufter Schlauchnippel
- Max. Druck:-
- Luftdurchsatz:90 L/min (0,69 bar)
- VE:10
Specifications
About this item
HEPA-VENT Inline-Scheibenfilter sind praktische, leichte Einwegfilter mit hocheffizienten Glasfasermedien für maximale Partikelrückhaltung.
- Zufällig angeordnetes Glasmikrofasermedium wird durch doppelte Laminierung mit einem robusten Polyestermonofilament für erhöhte Kapazität verstärkt
- Erfüllt den Standard für hocheffiziente Partikelabscheidung und hält 99,97 % aller Partikel ≥ 0,3 µm in der Luft zurück
- Tiefendesign führt zu extrem hoher Rückhaltung und bidirektionaler Durchflussrate
HEPA-Luftfilterprodukte bieten Partikelrückhaltung selbst von stark partikelhaltigen Luftproben. Whatman HEPA-VENT-Filter eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen hohe Rückhalte- und Schmutzaufnahmekapazität sowie hohe Durchflussraten erforderlich sind. Sie werden typischerweise als Inline-Filter bei der Luft- oder Gasfiltration in Fermentern oder Inkubatoren verwendet.