ContactUsLinkComponent
HRP-conjugate stabiliser, SeramunStab® STA2
Artikelnr. APOSBIL3112-100ML
Lieferant:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
HRP-conjugate stabiliser, SeramunStab® STA2
Artikelnr. APOSBIL3112-100ML
Lieferant:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    SeramunStab® STA2 HRP-Conjugate stabiliser
  • Seq:
    01
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Liquid product red odourless pH-value 7,3 to 7,5 Boiling point 102 °C. Stabiliser for a broad range of HRP conjugates.