SPE-Kartuschen
Product Details & Documents
Bond Elut™ Online-SPE-Kartuschen sind für die Verwendung mit Flüssigkeitschromatographie (LC) konzipiert, um Proben zu reinigen und in bestimmten Anwendungen eine Vorkonzentration zu ermöglichen.
- Hydrophober polymerer Umkehrphasensorbent ohne gebundene Phase oder Alkylliganden
- Ein flexibles Sorbens als Ausgangspunkt für Online-SPE-Anwendungen
- Geeignet für Anwendungen mit Zielverbindungen mit einem breiten Spektrum chemischer Eigenschaften
- Entwickelt für die Verwendung mit dem ZORBAX-Vorsäulen-Hardwarekit
- Sehr stabiles Sorbensbett zur Unterstützung der Flussumkehr
- PLRP-S-Porengröße: 15 µm
Die Bond Elut Online-SPE-Kartuschen sind mit PLRP-s-Polymersorbensmaterialien erhältlich und bieten gute Stabilität und Leistung. Bei der Online-SPE wird die Probe normalerweise auf die Online-SPE-Kartusche geladen, indem ein Fluss in eine Richtung über das Sorbens angelegt wird, gefolgt von einer Umkehrung des Flusses über das Sorbens, um die Zielanalyten direkt auf die analytische LC-Säule zu eluieren. In Verbindung mit Massenspektrometrie zur Erkennung bieten Bond Elut Online-SPE-Kartuschen eine einfache, automatisierte Methode zur Probenanalyse und eignen sich ideal für die LC/MS/MS-Analyse von Wasser auf Umweltschadstoffe.
Specifications
- Ø int.:4,60 mm
- Länge:12,5 mm
- Phase:PLRP-S
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



