Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Enzyme
Recombinant urate oxidase
Recombinant urate oxidase
Artikelnr. APOSBITP1363-1MG
Lieferant:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Recombinant urate oxidase
Artikelnr. APOSBITP1363-1MG
Lieferant:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
1 mg
Enzym-Typ:
Rekombinant
Lagerbedingungen:
Ambient
Enzymname:
Urate Oxidase
Enzym-Synonyme:
UOX
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails