Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
Heim
Enzyme
Recombinant uridine phosphorylase
Salmonella typhimurium
Recombinant uridine phosphorylase Salmonella typhimurium
APOSBITP1358-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant uridine phosphorylase Salmonella typhimurium
APOSBITP1358-1MG
:
Apollo Scientific
:
VE:
1 mg
Enzym-Typ:
Rekombinant
Lagerbedingungen:
Ambient
Enzymname:
Uridine phosphorylase Salmonella typhimurium
Enzym-Synonyme:
UPase