ContactUsLinkComponent
L-Asparaginase
  APOSBITP1331-500IU
 :  
L-Asparaginase
  APOSBITP1331-500IU
 :  
  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    9015-68-3
  • Lagerbedingungen:
    Refrigerator
  • MDL No.:
    MFCD00130565
  • Enzymname:
    L-Asparaginase
  • Pk Info:
    500 IU