Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant HIV-1 gp41 Long, Biotin
Recombinant HIV-1 gp41 Long, Biotin
APOSBITP1878-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant HIV-1 gp41 Long, Biotin
APOSBITP1878-1MG
:
Apollo Scientific
:
VE:
1 mg
Konjugation:
Biotin
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Proteinsynonym:
HIV-1 gp41 L
Protein/Peptid-Name:
HIV-1 gp41 Long