Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant Cytomegalo Virus pP65(UL83)
Recombinant Cytomegalo Virus pP65(UL83)
Artikelnr. APOSBITP1843-1MG
Lieferant:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Recombinant Cytomegalo Virus pP65(UL83)
Artikelnr. APOSBITP1843-1MG
Lieferant:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
1 mg
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Proteinsynonym:
CMV Pp65
Protein/Peptid-Name:
Cytomegalo Virus pP65(UL83)
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails