Recombinant Hepatitis B Surface Antigen adr subtype
Artikelnr. APOSBITP1834-50UG
Lieferant: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:50 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Proteinsynonym:HBsAg adr
- Protein/Peptid-Name:Hepatitis B Surface Antigen adr subtype