Recombinant Hepatitis E Virus ORF2 (633-659)
Artikelnr. APOSBITP1828-1MG
Lieferant: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 mg
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Proteinsynonym:HEV ORF2
- Protein/Peptid-Name:Hepatitis E Virus ORF2 (633-659)