Recombinant Hepatitis C Virus NS3 Genotype-2b (1192-1459)
Artikelnr. APOSBITP1768-1MG
Lieferant: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 mg
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Proteinsynonym:HCV NS3 Genotype-2b
- Protein/Peptid-Name:Hepatitis C Virus NS3 Genotype-2b (1192-1459)