Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Recombinant SARS Associated Coronavirus Matrix
Artikelnr. APOSBITP1731-1MG
Lieferant:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Recombinant SARS Associated Coronavirus Matrix
Artikelnr. APOSBITP1731-1MG
Lieferant:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • VE:
    1 mg
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Proteinsynonym:
    SARS Matrix
  • Protein/Peptid-Name:
    SARS Associated Coronavirus Matrix

Spezifikationen

Über diesen Artikel