Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Human Recombinant sCD40L/TRAP
Human Recombinant sCD40L/TRAP
Catalog # APOSBITP1262-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Human Recombinant sCD40L/TRAP
Catalog # APOSBITP1262-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
VE:
1 mg
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Spezies:
Human
Proteinsynonym:
Soluble CD40 Ligand/TRAP
Protein/Peptid-Name:
sCD40L/TRAP
Specifications
About this item
Product Details
Product Details