Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Human recombinant BD-3
Human recombinant BD-3
Human recombinant BD-3
Catalog # APOSBITP1017-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Human recombinant BD-3
Catalog # APOSBITP1017-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
VE:
1 mg
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Spezies:
Human
Proteinsynonym:
Beta Defensin -3
Protein/Peptid-Name:
BD-3
Specifications
About this item
Product Details
Product Details