Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Human recombinant I-TAC
Human recombinant I-TAC
Artikelnr. APOSBITC2021-1MG
Lieferant:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Human recombinant I-TAC
Artikelnr. APOSBITC2021-1MG
Lieferant:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
1 mg
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Spezies:
Human
Proteinsynonym:
CXCL11
Protein/Peptid-Name:
I-TAC
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails