ContactUsLinkComponent
Transparent Storage Box with Lid
Artikelnr. LAMA1909
Lieferant:  LAMAPLAST
Transparent Storage Box with Lid
Artikelnr. LAMA1909
Lieferant:  LAMAPLAST
Spezifikationen
  • Kapazität:
    40 L
  • Farbe:
    Transparent
  • Material:
    PP
  • B×T×H:
    External: 580×380×255 mm
    Internal: 475×310×240 mm
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Space saving container. Stackable with lid and nestable when not in use.
  • Suitable for food use
  • Perfect for goods handling
Ideal for long term storage.
Certifications: Meets FCM regulations 1935/2004/CE and UE 10/2011