Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Home
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
APOSPC302175-1G
:
Apollo Scientific
:
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
APOSPC302175-1G
:
Apollo Scientific
:
Packung:
Bottle
VE:
1 g
Seq:
3047
Environmentally Preferable:
:
:
103…106 °C
:
250.17 g/mol
:
Raumtemperatur
:
886500-45-4
:
C₁₀H₉F₃O₄
:
MFCD04115972