AuftragsverfolgungKontakt
(±)-α-Bromphenylessigsäure
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Ätzend
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
(±)-α-Bromphenylessigsäure
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
  • CAS Nummer:4870-65-9
  • Formel:C₈H₇BrO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004206
  • Molekulargewicht:215.0440 g/mol
  • Schmelzpunkt:82…83 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 1 g
       21,80 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 974,00 €
    974,00 €
    1 * 500 g
       974,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 5 g
       24,60 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 49,20 €
    49,20 €
    1 * 25 g
       49,20 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 100 g
       196,00 €