4-Hydroxyzimtsäure 98%
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Über diesen Artikel
Synonyme: p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
- CAS Nummer:7400-08-0
- Formel:C₉H₈O₃
- MDL-Nummer:MFCD00004399
- Molekulargewicht:164.16 g/mol
- Siedepunkt:346 °C
- Schmelzpunkt:212…214 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme: p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
- CAS Nummer:7400-08-0
- Formel:C₉H₈O₃
- MDL-Nummer:MFCD00004399
- Molekulargewicht:164.16 g/mol
- Siedepunkt:346 °C
- Schmelzpunkt:212…214 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product