AuftragsverfolgungKontakt
Neutralrot | Avantor
Neutralrot
Bottle
Artikelnr. APOSBIB6123-25G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Neutralrot
Artikelnr. APOSBIB6123-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  553-24-2
Neutralrot
Bottle
CAS Nummer:  553-24-2
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
  • CAS Nummer:553-24-2
  • Formel:C₁₅H₁₇ClN₄
  • MDL-Nummer:MFCD00012651
  • Molekulargewicht:288.78 g/mol
  • Schmelzpunkt:290 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle