AuftragsverfolgungKontakt
DIPSO ≥98% | Avantor
DIPSO ≥98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
DIPSO ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 7.0 - 8.2.
US Patent No. 4,169,950 (To Research Organics)
Synonyme:  3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS Nummer:68399-80-4
  • Formel:C₇H₁₇NO₆S
  • MDL-Nummer:MFCD00038353
  • Molekulargewicht:261.29 g/mol
  • Schmelzpunkt:189…192 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 601,00 €
    601,00 €
    1 * 2,5 kg
       601,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIB1158-2.5KG
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 2 350,00 €
    2 350,00 €
    1 * 10 kg
       2 350,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIB1158-10KG
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 25 g
       24,60 €
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIB1158-25G
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 5 g
       21,80 €
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIB1158-5G
    New Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.