AuftragsverfolgungKontakt
Formaldehyd
Formaldehyd
Entzündlich
Ätzend
Giftig
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Formaldehyd
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS Nummer:50-00-0
  • Formel:CH₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00003274
  • Molekulargewicht:30.03 g/mol
  • Siedepunkt:93…96 °C
  • Dichte:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:56 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 86,90 €
    86,90 €
    1 * 25 mL
       86,90 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 141,00 €
    141,00 €
    1 * 500 mL
       141,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product