Mouse recombinant CD27 Ligand (from HEK293)
Lieferant: ACRO Biosystems
Zertifikate
Über diesen Artikel
Spezifikationen
- Konjugation:Unconjugated
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:HEK293 cells
- Spezies:Mouse
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Endotoxingehalt:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Biologische Aktivität:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Gen-ID:O55237-1
- Frei von Trägern:Y
- Frei von Proteasen:Y
- Tierfrei:Y
- Proteinsynonym:CD27LG|TNFSF7|TNFSF7G|CD27L|CD70
- Protein/Peptid-Name:CD27 Ligand
- Purity:>95%
- Molecular weight:18,6 kDa
- Endotoxinspiegel:Low
- Zusammensetzung:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Frei von Nukleasen:Y
- Transporttemperatur:Powder, RT