Human recombinant netrin receptor DCC (from HEK293 cells)
Lieferant: ACRO Biosystems
Zertifikate
Über diesen Artikel
Spezifikationen
- Konjugation:Unconjugated
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:HEK293 cells
- Spezies:Human
- Tag sequence:His Tag (MALS verified)
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Gen-ID:P43146-1
- Proteinsynonym:Netrin receptor DCC|IGDCC1|netrin receptor DCC|DCC
- Protein/Peptid-Name:Netrin receptor DCC
- Molecular weight:119,5 kDa
- Endotoxinspiegel:Low
- Zusammensetzung:Please contact us for detailed information.
- Transporttemperatur:RT