ContactUsLinkComponent
Human recombinant IL-1 RAcP (from HEK293 cells)
Artikelnr. ACRBILP-H5225-1MG
Lieferant:  ACRO Biosystems
CAS-Nummer:  
Human recombinant IL-1 RAcP (from HEK293 cells)
Artikelnr. ACRBILP-H5225-1MG
Lieferant:  ACRO Biosystems
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    1 mg
  • VE:
    1 mg
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Bio-Markers & CD Antigens
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    HEK293 cells
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • Frei von Proteasen:
    Y
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    IL1RAP|IL1R3|IL-1RAcP|C3orf13
  • UniProtKB:
    Q9NPH3
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-1 RAcP
  • Purity:
    >95% as determined by SDS-PAGE.
  • Molecular weight:
    40 kDa
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
  • Transporttemperatur:
    Powder,RT